Learn More
Iodure de 1-éthylquinolinium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11403458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403458 25 g 25g
11413458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17854.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 634-35-5
Formule moléculaire C11H12IN
Poids moléculaire (g/mol) 285.128
Numéro MDL MFCD00041996
Clé InChI PMYUGMDDIBOXQM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethylquinolinium iodide, quinoline ethiodide, 1-ethylquinolin-1-ium iodide, n-ethylquinolinium iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide 1:1, 1-ethylquinoliniumiodide, acmc-1b72m, quinoline ethyl iodide
CID PubChem 69446
Nom IUPAC 1-éthylquinoline-1-ium ; iodure
SMILES CC[N+]1=CC=CC2=CC=CC=C21.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylquinolinium iodide
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 285.13
Pourcentage de pureté 98%