Learn More
1-éthynyl-4-fluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10364742 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10364742 1 g Flacon en verre 1g
11934531 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364742 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 371370010
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-98-3
Formule moléculaire C8H5F
Poids moléculaire (g/mol) 120.13
Numéro MDL MFCD00168823
Clé InChI QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
CID PubChem 522627
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-fluorobenzène
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27.0°C to 28.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0480g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 56.0°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4C≡CH
Indice de réfraction 1.5150 to 1.5170
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.048
Poids de la formule 120.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.