Learn More
1-Éthynylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480418
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15480418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53514.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30389-18-5 | C8H13N | 123.20 g/mol
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-L’éthylcyclohexylamine a été utilisée dans la synthèse de composés bicycliques et tétracycliques. Il a également été utilisé comme substrat dans la réaction d’une série d’alcynes avec de l’acétate de mercure (II).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30389-18-5
Formule moléculaire C8H13N
Poids moléculaire (g/mol) 123.20
Numéro MDL MFCD00001489
Clé InChI GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 121691
Nom IUPAC 1-éthynylcyclohexan-1-amine
SMILES NC1(CCCCC1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynylcyclohexylamine
Densité 0.913
Point d’ébullition 65°C to 66°C (20 mmHg)
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 25 g
Numéro UN UN2734
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane
Poids de la formule 123.2
Pourcentage de pureté 98%