Learn More
1-Ethynylpyrène, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467757 250 mg 250mg
15447757 1 g 1g
15457757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15467757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37327.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34993-56-1 | C18H10 | 226.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34993-56-1
Formule moléculaire C18H10
Poids moléculaire (g/mol) 226.28
Numéro MDL MFCD02093933
Clé InChI VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
CID PubChem 154905
Nom IUPAC 1-éthynylpyrène
SMILES C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynylpyrene
Point de fusion 113°C to 116°C
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Beilstein 2365008
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre