Learn More
1-fluoro-2,4-dinitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403844 25 g 25g
11404180 5 g 5g
11413844 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403844 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11871.14
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.098 g/mol
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene is used to identify the amino acid sequence. It reacts with amino group of amino acids to yield dinitrophenyl-amino acids. It is also used in chromatographic methods. Further, it acts as an alkylating agent used in elucidating amino acid sequence in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-fluoro-2,4-dinitrobenzène permet d’identifier la séquence d’acides aminés. Il réagit avec les groupes aminos d’acides aminés pour produire des acides dinitrophényl-amino. Il est également utilisé dans les méthodes chromatographiques. De plus, il agit comme un agent alkylant utilisé dans l’élucidation de la séquence des acides aminés dans les protéines.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le benzène, l’éther et le propylène glycol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-34-8
Formule moléculaire C6H3FN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.098
Numéro MDL MFCD00007056
Clé InChI LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
CID PubChem 6264
ChEBI CHEBI:53049
Nom IUPAC 1-fluoro-2,4-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Point de fusion 24°C to 30°C
Densité 1.482
Point d’ébullition 296°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.569
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 398632
Merck Index 14,4172
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,benzene,ether and propylene glycol.
Poids de la formule 186.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene