Learn More
1-Fluoro-2-iodobenzène, 99 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439593 500 g 500g
11419593 25 g 25g
11429593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12411.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 348-52-7 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-52-7
Formule moléculaire C6H4FI
Poids moléculaire (g/mol) 222.00
Numéro MDL MFCD00001031
Clé InChI TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
CID PubChem 67673
Nom IUPAC 1-fluoro-2-iodobenzène
SMILES FC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-2-iodobenzene
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -43°C to -40°C
Densité 1.903
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.59
Quantité 500 g
Beilstein 2039770
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 222
Pourcentage de pureté 99%