Learn More
1-fluoro-2-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Fluoro-2-nitrobenzene |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -9°C to 6°C |
| Couleur | Marron à jaune |
| Densité | 1.3350g/mL |
| Point d’ébullition | 215°C |
| Point d’éclair | 94°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Afficher plus |