Learn More
1-fluoro-2-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10112820 10 mL Flacon en verre 10mL
10031040 50 mL Flacon en verre 50mL
10433775 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119480100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1493-27-2
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.1
Numéro MDL MFCD00007048
Clé InChI PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
CID PubChem 73895
Nom IUPAC 1-fluoro-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-2-nitrobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9°C to 6°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.3350g/mL
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4NO2
Indice de réfraction 1.5307 to 1.5327
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 241
Gravité spécifique 1.335
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide