Learn More
1-Fluoro-3,5-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456566 100 g 100g
11436566 5 g 5g
11446566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24810.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 52189-63-6 | C8H9FO2 | 156.16 g/mol
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene is used in the preparation of 5-fluoro-benzene-1,3-diol using reagents like tetrabutylammnoium iodide and boron trichloirde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Fluoro-3,5-diméthoxybenzène est utilisé dans la préparation du 5-fluoro-benzène-1,3-diol à l’aide de réactifs tels que l’iodure de tétrabutylammnoium et le trichloirde de bore.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52189-63-6
Formule moléculaire C8H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.16
Numéro MDL MFCD00012445
Clé InChI IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
CID PubChem 2774257
Nom IUPAC 1-fluoro-3,5-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Densité 1.17
Point d’ébullition 86°C to 88°C (7 mmHg)
Point d’éclair 91°C (196°F)
Indice de réfraction 1.5025
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 156.16
Pourcentage de pureté 98%