Learn More
1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10621115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10621115 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10621115 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 79°C
Couleur Marron ou kaki à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H3FINO2
Formule linéaire NO2C6H3I(F)
Numéro MDL MFCD00007219
Quantité 1 g
Synonyme 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Clé InChI MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 266.99
CID PubChem 259086
Poids de la formule 266.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement