Learn More
1-fluoro-3-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488970 100 g 100g
11478970 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11706.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-86-4
Formule moléculaire C6H4FI
Poids moléculaire (g/mol) 222.00
Numéro MDL MFCD00001044
Clé InChI VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
CID PubChem 70725
Nom IUPAC 1-fluoro-3-iodobenzene
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-3-iodobenzene
Point de fusion -42°C
Densité 1.898
Point d’ébullition 77°C to 78°C (19 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 100 g
Beilstein 2039305
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 222
Pourcentage de pureté 99%