Learn More
1-Fluoro-3-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447236 25 g 25g
11457236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25553.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 402-67-5 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-67-5
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.10
Numéro MDL MFCD00007196
Clé InChI WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoronitrobenzene, m-fluoronitrobenzene, m-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-nitro, 3-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-3-nitro-benzene, 3-fluoro-nitrobenzene, 3-nitro-fluorobenzene, pubchem2286, 3-fluoro nitro benzene
CID PubChem 9823
Nom IUPAC 1-fluoro-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-3-nitrobenzene
Point de fusion 2°C
Densité 1.325
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.525
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1862210
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté ≥98%