Learn More
1-Fluoro-3-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Fluoro-3-nitrobenzene |
| Point de fusion | 2°C |
| Densité | 1.325 |
| Point d’ébullition | 204°C to 206°C |
| Point d’éclair | 76°C (168°F) |
| Indice de réfraction | 1.525 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 1862210 |
| Poids de la formule | 141.1 |
| Afficher plus |