Learn More
1-fluoro-4-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424064 10 g 10g
11434064 50 g -
11444064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424064 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12008.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222.00 g/mol
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluoroiodobenzène était utilisé dans la préparation de dérivés du fluorotriphénylène. Le fluoroiodobenzène 4-[F] est un bloc de construction à multiples fonctions en radiochimie 18F et est utilisé dans diverses réactions de couplage croisé C-C et C-N induite par un métal de transition.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352-34-1
Formule moléculaire C6H4FI
Poids moléculaire (g/mol) 222.00
Numéro MDL MFCD00001052
Clé InChI KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
CID PubChem 9605
Nom IUPAC 1-fluoro-4-iodobenzène
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-4-iodobenzene
Point de fusion -20°C
Densité 1.925
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 10 g
Beilstein 1853970
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 222
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-iodobenzene