Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -20°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.9250g/mL |
| Point d’ébullition | 182°C to 184°C |
| Point d’éclair | 68°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement