Learn More
1-Fluoro-4-iodobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
| CAS | 352-34-1 |
| Formule moléculaire | C6H4FI |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(I)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-fluoro-4-iodobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222 |
| Poids de la formule | 221.9342 |