Learn More
1-Fluoro-4-iodobenzène, TRC
Code produit 30401529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5920231G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS 352-34-1
Formule moléculaire C6H4FI
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Fc1ccc(I)cc1
Nom IUPAC 1-fluoro-4-iodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 222
Poids de la formule 221.9342