Learn More
1-fluoro-4-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468903 100 g 100g
11478903 500 g 500g
11488903 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11057.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 350-46-9 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-4-nitrobenzene used as a component of hair dyes, as pharmaceutical intermediates. It is also used for the preparation of novel soluble aromatic polyimides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-fluoro-4-nitrobenzène utilisé comme composant des colorants capillaires, comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé pour la préparation de nouveaux polyamides aromatiques solubles
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des chlorures d’acides et des anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-46-9
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.101
Numéro MDL MFCD00007282
Clé InChI WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
CID PubChem 9590
Nom IUPAC 1-fluoro-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.33
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.5315
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 606923
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-nitrobenzene