Learn More
1-Fluoro-6-méthoxy-naphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 853192-64-0 |
| Formule moléculaire | C11 H9 F O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9FO/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| Nom IUPAC | 1-fluoro-6-méthoxynaphthalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.187 |
| Poids de la formule | 176.064 |