Learn More
1-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438307 100 g 100g
11418307 5 g 5g
11428307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18378.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-fluoronaphtalène est utilisé dans la synthèse médiée par t-BuLi de 6-phénanthridines substituées. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-38-0
Formule moléculaire C10H7F
Poids moléculaire (g/mol) 146.164
Numéro MDL MFCD00003873
Clé InChI CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
CID PubChem 9450
Nom IUPAC 1-fluoronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoronaphthalene
Point de fusion -10°C
Densité 1.331
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 100 g
Beilstein 1906413
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 146.17
Pourcentage de pureté 98%