Learn More
1-fluoronaphtalène, TRC
Code produit 17961405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961405 1 g 1g
17920945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5937601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-38-0
Formule moléculaire C10 H7 F
Poids moléculaire (g/mol) 146.16
Synonyme Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, α-Fluoronaphthalene
Nom IUPAC 1-fluoronaphtalène
SMILES Fc1cccc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoronaphthalene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Poids de la formule 146.0532