Learn More
1-Fmoc-3-pipéridinone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15424958
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15424958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58735.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672310-11-1
Formule moléculaire C20H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 321.376
Numéro MDL MFCD03001740
Clé InChI ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-fmoc-3-piperidone, 9h-fluoren-9-yl methyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate, 1-fmoc-3-piperidone, 1-fmoc-3-piperidinone, n-fmoc-3-piperidinone, 1-fmoc-3-oxopiperidine, 9h-fluoren-9-yl methyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate, 4 ? 3,4-difluoro-phenyl-4-propyl-bicyclohexyl, 9h-fluoren-9-yl methyl3-oxopiperidine-1-carboxylate
CID PubChem 1514170
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-ylméthyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
SMILES C1CC(=O)CN(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fmoc-3-piperidinone
Point de fusion 90°C to 96°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 321.38
Pourcentage de pureté 96%