Learn More
1-(Fmoc-amino)acide cyclohexanecarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389785 5 g 5g
11379785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19810.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 162648-54-6 | C22H23NO4 | 365.43 g/mol
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is an API so it is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals industry. Also used as raw materials for sodium fluosilicate, potassium fluosilicate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylique est une API, il s’agit ainsi d’une matière première importante et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, l’industrie agrochimique. Aussi utilisé comme matière première pour le fluosilicaté de sodium, le fluosilicaté de potassium.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162648-54-6
Formule moléculaire C22H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 365.43
Numéro MDL MFCD00273464
Clé InChI VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-fmoc-amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-ac6c-oh, fmoc-homocycloleucine, 1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209dor, fmoc-nh 1 chex-oh, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid
CID PubChem 2756093
Nom IUPAC 1-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 185°C to 187°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 7887646
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 365.43
Pourcentage de pureté ≥98%