Learn More
Ester de tert-butyle d’acide(1-formylcyclopropyl)carbamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15560554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15560554 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15560554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449950010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 107259-06-3
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C9H15NO3
Synonyme tert-butyl 1-formylcyclopropyl carbamate, tert-butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1-formyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1-formylcyclopropyl carbamate, pubchem17629, tert-butyl 1-formylcyclopropyl-carbamate, n-boc-1-amino-1-cyclopropanecarboxaldehyde, tert-butyl l-formylcyclopropyl-carbamate
Clé InChI ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O
Nom IUPAC N-(1-formylcyclopropyl)carbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Quantité 1 g
CID PubChem 10352385
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement