Learn More
1-Formylnaphtalén-2-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Formylnaphthalen-2-ol |
| CAS | 708-06-5 |
| Formule moléculaire | C11H8O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxy-1-formylnaphthalene, 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenealdehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthalenecarboxaldehyde, NC 014, NSC 2104, NSC 402586, beta-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, beta-Hydroxynaphthaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H |
| SMILES | Oc1ccc2ccccc2c1C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.18 |