Learn More
1-(Furan-2-yl)propan-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Furan-2-yl)propan-1-one |
| CAS | 3194-15-8 |
| Formule moléculaire | C7H8O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CO1 |
| Nom IUPAC | 1-(furan-2-yl)propan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.13 |
| Poids de la formule | 124.0524 |