Learn More
1-(Furan-2-yl)propan-1-one, TRC
Code produit 30338601
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30338601 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41427850MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Furan-2-yl)propan-1-one
CAS 3194-15-8
Formule moléculaire C7H8O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C1=CC=CO1
Nom IUPAC 1-(furan-2-yl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 124.13
Poids de la formule 124.0524