Learn More
1-Furfurylpyrrole, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Furfurylpyrrole |
| Densité | 1.081 |
| Point d’ébullition | 76°C to 78°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | 92°C (199°F) |
| Indice de réfraction | 1.531 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 147.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |