Learn More
Bromure de 1-heptadécyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Heptadecyl Bromide |
| CAS | 3508-00-7 |
| Formule moléculaire | C17 H35 Br |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bromoheptadécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.36 |
| Poids de la formule | 318.1922 |