Learn More
Bromure de 1-heptadécyle, TRC
Code produit 30407260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407260 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2790002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptadecyl Bromide
CAS 3508-00-7
Formule moléculaire C17 H35 Br
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bromoheptadécane
Poids moléculaire (g/mol) 319.36
Poids de la formule 318.1922