Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666602 100 g Flacon en verre 100g
10701101 5 g Flacon en verre 5g
10410101 25 g Flacon en verre 25g
11944561 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10666602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    613.00€ / 100g
    Économisez 42.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na
Quantité 100 g
Beilstein 04, IV, 57
Informations sur la solubilité Solubility in water: Soluble
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline de flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.