Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium, 99+ %, chromatographie par paires d’ions, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10413695 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413695 25 g Flacon en verre 25g
10514334 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10413695 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 396680250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    501.00€ / 25g
    Économisez 34.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00007543
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Note relative au nom Anhydrous
Absorbance 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max. (150°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Chromatographie à paires d’ions
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.