Learn More
Sel de sodium d’acide 1-heptanesulfonique, qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit 15547984 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15547984 25 g Flacon en verre ambré à col large 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15547984 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 217305
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour la chromatographie par paires d’ions de composés de base ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Poids de la formule 202.26
Qualité HPLC