Learn More
Sel sodique d’acide 1-heptanesulfonique monohydraté, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 17861361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17861361 5 g 5g
17861371 25 g 25g
11453791 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17861361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215123905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    44.10€ / 5g
    Économisez 2.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Spécification
Nom de l’article Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium, monohydraté
Forme Poudre cristalline
Quantité 5 g
Aspect Blanc