Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium monohydraté, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10107330 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10107330 25 g Flacon en verre 25g
10516982 5 g Flacon en verre 5g
10403551 100 g Flacon en verre 100g
11904571 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10107330 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 411270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    223.65€ / 25g
    Économisez 24.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207300-90-1
Clé InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
CID PubChem 23687711
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Absorbance (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H17NaO4S
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: Soluble
Poids moléculaire (g/mol) 220.259
Poids de la formule 220.27
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate