Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium monohydraté, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403551 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403551 100 g Flacon en verre 100g
10516982 5 g Flacon en verre 5g
10107330 25 g Flacon en verre 25g
11904571 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10403551 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 411271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    699.65€ / 100g
    Économisez 130.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207300-90-1
Clé InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Heptane de sodium1 - -sulfonate d’hydrate, 1-sel de sodium d’acide heptanesulfonique monohydraté, Sodium1-heptanesulfonate monohydraté, 1Hydrate d’heptanesulfonate de sodium, Sodium1-heptanesulfonatemonohydraté, Hydroxyde d’heptane-1 -sulfonate de potassium, Heptane de sodium-1-sulfonate-eau1 /1 / 1, Sodium1-heptanesulfonate monohydraté t, Sodium1-heptanesulfonate monohydraté, pour hplc
CID PubChem 23687711
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Monohydrate de sel de sodium d’acide 1-héptanesulfonique
Absorbance (2.7 g dans100 l’eau ml) (pH3 ), (2.7 g dans100 ml d’eau) (pH3 ) à0 nm, 0.06 max. à 254 nm, 0.06 max. à 280 nm, 0.1 max. à 220 nm, 1 max. à 210 nm
Point de fusion > 300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 7.4 % à 9 % (100°C, 3 heures) (vide)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H17NaO4S
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : Soluble
Poids moléculaire (g/mol) 220.259
Poids de la formule 220.27
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.