Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium monohydraté, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10516982 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10516982 5 g Flacon en verre 5g
10107330 25 g Flacon en verre 25g
10403551 100 g Flacon en verre 100g
11904571 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10516982 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 411270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.20€
    57.65€ / 5g
    Économisez 6.55€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207300-90-1
Clé InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
CID PubChem 23687711
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Absorbance (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H15NaO3S·H2O
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% w/v in water) Clear colorless
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Poids de la formule 220.27
Forme physique Poudre ou paillettes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate