Learn More
1-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10409420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10409420 250 mL Flacon en verre 250mL
10021080 1 L Flacon en verre 1L
10311374 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10409420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120362500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-70-6
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
Numéro MDL MFCD00002986
Clé InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
CID PubChem 8129
Nom IUPAC heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanol
Acidité 0.5mg KOH/g max.
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Densité 0.8219g/mL
Point d’ébullition 176.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 414
Résidus après évaporation 0.01% max.
Merck Index 15, 4696
Gravité spécifique 0.8219
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.