Learn More
1-heptanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485143 100 mL 100mL
11495143 500 mL -
11405153 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12793.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-heptanol, est utilisé dans lʼindustrie des parfums en raison de son odeur agréable.
Solubilité
Soluble dans l’eau 1,7 g/l à 25°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-70-6
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
Numéro MDL MFCD00002986
Clé InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
CID PubChem 8129
Nom IUPAC heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanol
Point de fusion -34°C
Densité 0.82
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.424
Quantité 100 mL
Beilstein 1731686
Merck Index 14,4661
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.7g/L at 25°C.
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanol