Learn More
1-Heptanol, TRC
Code produit. 30406578
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité
30406578 250 mL
30396632 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Code produit. 30406578 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH281195250ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-70-6
Formule moléculaire C7 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 116.2
Synonyme 1-Heptanol (9CI, ACI), Heptyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyheptane, Enanthic alcohol, Gentanol, n-Heptan-1-ol, n-Heptanol, n-Heptyl alcohol, NSC 3703
Nom IUPAC heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanol
Quantité 250 mL
Formule InChI InChI=1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Poids de la formule 116.1201