Learn More
1-heptan-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478997 25 g 25g
11458997 1 g 1g
11468997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20591.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3521-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3521-91-3
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00021933
Clé InChI AQTUHJABKZECGA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-hepten-4-ol, acmc-20aouq
CID PubChem 19040
Nom IUPAC Hept-1-én4-ol
SMILES CCCC(O)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hepten-4-ol
Indice de réfraction 1.435
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 114.18
Pourcentage de pureté 98%