Learn More
1-heptène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392447 100 mL 100mL
11382447 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11487.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-76-7
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.189
Numéro MDL MFCD00009531
Clé InChI ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
CID PubChem 11610
Nom IUPAC hept-1-ène
SMILES CCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptene
Point de fusion ∼-119°C
Densité 0.697
Point d’ébullition 93°C to 94°C
Point d’éclair −8°C (17°F)
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CH2
Indice de réfraction 1.4
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2278
Beilstein 1098332
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté ≥98%