Learn More
1-Heptylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Heptylamine has been used as an internal standard in the determination of biogenic monoamines and biogenic diamines by the fluorescence-HPLC method. It has also been used to study the effect of hydration on the gaseous structure of protonated heptylamine by infrared photo dissociation (IRPD) spectroscopy and computational chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-héptylamine a été utilisée comme étalon interne pour la détermination des monoamines biogéniques et des diamines biogéniques par la méthode de fluorescence-HPLC. Elle a également été utilisée pour étudier l’effet de l’hydratation sur la structure gazeuse de l’heptylamine protonée par spectroscopie de photodissociation infrarouge (IRPD) et par chimie computationnelle.
Solubilité
Soluble dans l’eau 6791 mg/l @ 25°C.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Heptylamine |
| Point de fusion | -23°C |
| Densité | 0.775 |
| Point d’ébullition | 154°C to 156°C |
| Point d’éclair | 35°C (95°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Formule linéaire | CH3(CH2)6NH2 |
| Indice de réfraction | 1.4245 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2734 |
| Afficher plus |