Learn More
1-heptan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 1-heptyn-3-ol, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à lʼécart des agents oxydants, des poudres de métaux lourds.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Heptyn-3-ol |
| Densité | 0.869 |
| Point d’ébullition | 161°C to 163°C |
| Point d’éclair | 59°C (138°F) |
| Odeur | Recognizable |
| Indice de réfraction | 1.44 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1987 |
| Beilstein | 1740804 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Afficher plus |