Learn More
1-heptyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474170 5 g 5g
11489023 25 g 25g
11499023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11130.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-71-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
1-Heptyne is used in the synthesis of (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoic acid and (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-heptyne est utilisé dans la synthèse de l’acide (6Z,10E,12Z)-octadéca-6,10,12-triénoïque et de l’acide (8Z,12E,14Z)-éicosa-8,12,14-triénoïque.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-71-7
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00009529
Clé InChI YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
CID PubChem 12350
Nom IUPAC hept1-yne
SMILES CCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptyne
Point de fusion -81°C
Point d’ébullition 98°C to 100°C
Point d’éclair −10°C (14°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1733518
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 99%