Learn More
1-Heptyne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Heptyne |
| CAS | 628-71-7 |
| Formule moléculaire | C7H12 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCC#C |
| Nom IUPAC | hept-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.17 |
| Poids de la formule | 96.0939 |