Learn More
1-Heptyne, TRC
Code produit 30392005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392005 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH28820050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Formule moléculaire C7H12
Quantité 50 g
Synonyme 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
Formule InChI InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
SMILES CCCCCC#C
Nom IUPAC hept-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
Poids de la formule 96.0939