Learn More
1-hexadécanethiol, 97 % (poids sec), peut contenir jusqu’à 4 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348136 500 mL 500mL
11328136 25 mL 25mL
11338136 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15099.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.508 g/mol
1-Hexadecanethiol is used in the study of nanoparticles and self-assembled monolayers. It is also used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles and in the formation of hydrophobic self-assembled monolayers (SAMs). Due to the length of the alkane chain, the resulting monolayer is highly ordered. 1-Hexadecanethiol is also employed in different fields such as biomedicine, chemical industry, also used in electroplating industry and chemical auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-hexadecanéthiol est utilisé dans l’étude des nanoparticules et des monocouches auto-assemblées. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules d’or de 1,5 nm fonctionnalisées par des thiols par un processus d’échange de ligands avec des nanoparticules stabilisées à la triphénylphosphine et pour former des monocouches auto-assemblées (SAM) hydrophobes. En raison de la longueur de la chaîne alcane, la monocouche résultante est hautement ordonnée. Le 1-hexadecanéthiol est également employé dans différents domaines tels que la biomédecine, l’industrie chimique, la galvanoplastie et les auxiliaires chimiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le benzène, l’éther, l’acétone et l’acétate d’éthyle. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2917-26-2
Formule moléculaire C16H34S
Poids moléculaire (g/mol) 258.508
Numéro MDL MFCD00011677
Clé InChI ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
CID PubChem 18015
Nom IUPAC Hexadécane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecanethiol
Point de fusion 19°C to 23°C
Densité 0.846
Point d’ébullition 334°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Odeur Unpleasant
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à 4 % d’eau
Formule linéaire CH3(CH2)15SH
Indice de réfraction 1.4625
Quantité 500 mL
Beilstein 1748495
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,benzene,ether,acetone and ethyl acetate. Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 258.51
Pourcentage de pureté 97%