Learn More
1-hexadécanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10486920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10486920 1 kg 1kg
10142820 2.5 kg 2.50kg
11994601 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10486920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.20€
    44.65€ / 1kg
    Économisez 8.55€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36653-82-4
Formule moléculaire C16H34O
Poids moléculaire (g/mol) 242.45
Numéro MDL MFCD00004760
Clé InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
CID PubChem 2682
ChEBI CHEBI:16125
Nom IUPAC hexadécane-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecanol
Point de fusion 47°C to 50°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 344°C
Point d’éclair >157°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)15OH
Quantité 1 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viscosité 8 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 242.44
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre, flocons ou granulés