Learn More
1-Hexadécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429123
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11429123
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11180.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-hexadécanol est utilisé comme ingrédient cosmétique, émollient et stabilisant de mousse. Il est également utilisé comme matière première dans la fabrication de surfactants. Il est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’éther
Remarques
Tenir éloigné de la lumière directe du soleil. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stocker à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36653-82-4
Formule moléculaire C16H34O
Poids moléculaire (g/mol) 242.45
Numéro MDL MFCD00004760
Clé InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
CID PubChem 2682
ChEBI CHEBI:16125
Nom IUPAC hexadécane-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecanol
Point de fusion 47°C to 51°C
Densité 0.817
Point d’ébullition 190°C (15 mmHg)
Point d’éclair 135°C (275°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2500 g
Beilstein 1748475
Merck Index 14,2028
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol, chloroform, ether
Poids de la formule 242.45
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Hexadecanol